Läs mer
(1R,3S)-3-[(1Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-yl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid, TRC
Produktkod. 30360386
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30360386 5 mg
1 options
Produktkod. 30360386 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4220355MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R,3S)-3-[(1Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-yl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid
CAS 104531-15-9
Molekylformel C9H10ClF3O2
Kvantitet 5 mg
Synonym (1R,3S)-3-[(1Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid, [1R-[1α,3β(Z)]]-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H10ClF3O2/c1-8(2)4(6(8)7(14)15)3-5(10)9(11,12)13/h3-4,6H,1-2H3,(H,14,15)
LEDER O=C(C1C(C1(C)C)C=C(C(F)(F)F)Cl)O
IUPAC-namn 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 242.62
Formel vikt 242.03