Läs mer
(1R,3S)-3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R,3S)-3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxamide |
| CAS | 1932106-37-0 |
| Molekylformel | C8H11Cl2NO |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11Cl2NO/c1-8(2)4(3-5(9)10)6(8)7(11)12/h3-4,6H,1-2H3,(H2,11,12)/t4-,6+/m1/s1 |
| LEDER | Cl/C(Cl)=C\[C@@H]1[C@@H](C(N)=O)C1(C)C |
| IUPAC-namn | (1R,3S)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.09 |
| Formel vikt | 207.0218 |