Läs mer
(1R,3S)-3-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopentanemethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R,3S)-3-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopentanemethanol |
| Analyt- eller komponentnamn | (1R,3S)-3-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopentanemethanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N6O/c15-14-18-12(17-9-2-3-9)11-13(19-14)20(7-16-11)10-4-1-8(5-10)6-21/h7-10,21H,1-6H2,(H3,15,17,18,19)/t8-,10+/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 288.1699 |