Läs mer
(1R,3S)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid, 95%, 98% ee
Produktkod. 11955701 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11955701 5 g Glasflaska 5g
10202812 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11955701 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 362270050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71830-08-5 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71830-08-5
Molekylformel C6H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 129.16
InChI-nyckel MLLSSTJTARJLHK-UHNVWZDZSA-N
Synonym 1r,3s-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, --1r,3s-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cis-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 3-amino-, 1r,3s, 1r,3s---3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cis-3-amino-cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-amino-cyclopentanecarboxylic acid, pubchem18731, 1r,3s---3-amino-cyclopentanecarboxylic acid
PubChem CID 1502035
IUPAC-namn (lR,3S)-3-aminocyklopentan-1-karboxylsyra
LEDER C1CC(CC1C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R, 3S)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Smältpunkt 172.1°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 129.16
Procent renhet 95%,98% ee
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (1R,3S)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.