missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1R,3S)-3-Aminocyclopentanol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R,3S)-3-Aminocyclopentanol Hydrochloride |
| CAS | 1279032-31-3 |
| Molekylformel | C5 H11 N O . Cl H |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (1R,3S)-3-Aminocyclopentan-1-ol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO.ClH/c6-4-1-2-5(7)3-4;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5+;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.N[C@H]1CC[C@@H](O)C1 |
| IUPAC-namn | (1R,3S)-3-aminocyclopentanol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.61 |
| Formel vikt | 137.0607 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?