Läs mer
(1R,3S)-(+)-4-Cyclopentene-1,3-diol 1-acetate, 99%, stabilized
Produktkod. 10603605 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10603605 5 g Glasflaska 5g
10557254 250 mg Glass bottle 250mg
10182764 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10603605 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399340050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 60410-16-4 | C7H10O3 | 142.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60410-16-4
Molekylformel C7H10O3
Molekylvikt (g/mol) 142.15
MDL-nummer MFCD00078933
InChI-nyckel IJDYOKVVRXZCFD-RQJHMYQMSA-N
Synonym 1s,4r-cis-4-acetoxy-2-cyclopenten-1-ol, 1r,4s-4-hydroxycyclopent-2-en-1-yl acetate, 1r,4s-4-hydroxycyclopent-2-enyl acetate, 1r,3s-+-cis-4-cyclopentene-1,3-diol 1-acetate, acetic acid 1r,4s-4-hydroxy-cyclopent-2-enyl ester, 1r,3s-+-4-cyclopentene-1,3-diol 1-acetate, 1s,4r-4-acetoxy-2-cyclopenten-1-ol, 1r,3s-4-cyclopentene-1,3-diol 1-acetate, 1r,4s-cis-4-hydroxy-2-cyclopentenyl acetate, 5beta-acetoxycyclopentene-3beta-ol
PubChem CID 10154103
IUPAC-namn [(lR,4S)-4-hydroxicyklopent-2-en-1-yl]acetat
LEDER CC(=O)OC1CC(C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R, 3S)-(+)-4-Cyclopentene-1, 3-diol 1-acetate
Namnnotering stabilzed
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 43°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Specifik rotation +67° to +69° (20°C, 589nm) ((c=2.3 in chloroform))
Formel vikt 142.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.