Läs mer
(1R,3S,5R)-2-Azabicyclo[3.3.0]octane-3-carboxylic Acid, Benzyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | benzyl (2S,3aR,6aR)-1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylate |
| CAS | 130609-48-2 |
| Molekylformel | C15 H19 N O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19NO2/c17-15(18-10-11-5-2-1-3-6-11)14-9-12-7-4-8-13(12)16-14/h1-3,5-6,12-14,16H,4,7-10H2/t12-,13-,14+/m1/s1 |
| LEDER | O=C(OCc1ccccc1)[C@@H]2C[C@H]3CCC[C@H]3N2 |
| IUPAC-namn | benzyl (2S,3aR,6aR)-1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.32 |
| Formel vikt | 245.1416 |