Läs mer
(1R,3S,5R)-2-Azabicyclo[3.3.0]octane-3-carboxylic Acid, Benzyl Ester, TRC
Produktkod. 30342474
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30342474 5 mg
1 options
Produktkod. 30342474 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA7952755MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material benzyl (2S,3aR,6aR)-1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylate
CAS 130609-48-2
Molekylformel C15 H19 N O2
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H19NO2/c17-15(18-10-11-5-2-1-3-6-11)14-9-12-7-4-8-13(12)16-14/h1-3,5-6,12-14,16H,4,7-10H2/t12-,13-,14+/m1/s1
LEDER O=C(OCc1ccccc1)[C@@H]2C[C@H]3CCC[C@H]3N2
IUPAC-namn benzyl (2S,3aR,6aR)-1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 245.32
Formel vikt 245.1416