missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1R,3S,5R)-2-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R,3S,5R)-2-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylic Acid |
| CAS | 197142-34-0 |
| Molekylformel | C11H17NO4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (1R,3S,5R)-2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2,3-dicarboxylic acid 2-tert-butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-4-6(7)5-8(12)9(13)14/h6-8H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7-,8+/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1[C@@H]2C[C@@H]2C[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC-namn | (1R,3S,5R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.26 |
| Formel vikt | 227.1158 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?