Läs mer
(1R,3S,5S)-3-(2-Hydroxy-2,2-di(thiophen-2-yl)acetoxy)-8,8-dimethyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-6-en-8-ium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R,3S,5S)-3-(2-Hydroxy-2,2-di(thiophen-2-yl)acetoxy)-8,8-dimethyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-6-en-8-ium Bromide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22NO3S2.BrH/c1-20(2)13-7-8-14(20)12-15(11-13)23-18(21)19(22,16-5-3-9-24-16)17-6-4-10-25-17;/h3-10,13-15,22H,11-12H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t13-,14+,15+; |
| Formel vikt | 455.0224 |
| Procent renhet | >95% |