Läs mer
(1R,3S)-(+)-kamforsyra, 98+%
Produktkod. 11466316
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11466316 500 g 500g
11446316 25 g 25g
11456316 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11466316 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23106.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 124-83-4 | C10H14O4-2 | 198,218 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-83-4
Molekylformel C10H14O4-2
Molekylvikt (g/mol) 198.218
MDL-nummer MFCD00001375
InChI-nyckel LSPHULWDVZXLIL-LDWIPMOCSA-L
Synonym d-+-camphoric acid, 1r,3s-1,2,2-trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, d-camphoric acid, 1r,3s-+-camphoric acid, unii-w77rm1csd5, camphoric acid, 1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1,2,2-trimethyl-, 1r,3s, w77rm1csd5, 1,2,2-trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1r-cis, 1r,3s-camphoric acid
PubChem CID 6918944
IUPAC-namn (1R,3S)-1,2,2-trimetylcyklopentan-1,3-dikarboxylat
LEDER CC1(C(CCC1(C)C(=O)[O-])C(=O)[O-])C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R,3S)-(+)-Camphoric acid
Smältpunkt 183 °C till 188 °C
Kvantitet 500 g
Optisk rotation +46° (c=1 tum metanol)
Beilstein 2050204
Merck Index 141733
Formel vikt 200.23
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.