Läs mer
(1R,3S)-kamforsyra, TRC
Produktkod. 17934315
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17934315 1 g
17901225 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17934315 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1659051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-83-4
Molekylformel C10H16O4
Molekylvikt (g/mol) 200.23
Synonym (1R,3S)-1,2,2-Trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic Acid, (1R-cis)-1,2,2-Trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic Acid, (1R,3S)-(+)-Camphoric Acid, (+)-(1R,3S)-1,2,2-trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, (+)-Camphoric Acid, (1R)-cis-Camphoric Acid, D-(+)-Camphoric Acid, D-Camphoric aAid, Dextrocamphoric Acid, d-(+)-Camphoric Acid, d-Camphoric Acid;
IUPAC-namn (1R,3S)-1,2,2-trimetylcyklopentan-1,3-dikarboxylsyra
LEDER CC1(C)[C@H](CC[C@@]1(C)C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R,3S)-Camphoric Acid
InChI formel InChI=1S/C10H16O4/c1-9(2)6(7(11)12)4-5-10(9,3)8(13)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)/t6-,10+/m1/s1
Formel vikt 200.1049
Kvantitet 1 g