Läs mer
(1R,3S)-N-BOC-1-Aminocyklopentan-3-karboxylsyra, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10374352 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10374352 1 g Glasflaska 1g
10222712 250 mg Glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10374352 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 361830010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 261165-05-3 | C11H19NO4 | 229.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 261165-05-3
Molekylformel C11H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 229.27
MDL-nummer MFCD01320857
InChI-nyckel RNJQBGXOSAQQDG-JGVFFNPUSA-N
Synonym 1s,3r-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, +-1s,3r-n-boc-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-n-boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid, 1s,3r-3-tert-butoxycarbonylamino cyclopentanecarboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1s,3r-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1s,3r-3-tert-butoxy carbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid
PubChem CID 1512529
IUPAC-namn (1S,3R)-3-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]cyklopentan-1-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R, 3S)-N-BOC-1-Aminocyclopentane-3-carboxylic acid
Smältpunkt 111.8°C
Namnnotering 95%, (98% e.e.)
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Kvantitet 1 g
Formel vikt 229.27
Procent renhet 95%,98% ee
Fysisk form Pulver och/eller bitar
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.