Läs mer
(1R,3S)-Solifenacin Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R,3S)-Solifenacin Hydrochloride |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H26N2O2.ClH/c26-23(27-21-16-24-13-10-18(21)11-14-24)25-15-12-17-6-4-5-9-20(17)22(25)19-7-2-1-3-8-19;/h1-9,18,21-22H,10-16H2;1H/t21-,22-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 398.1761 |