Läs mer
(1R,4R)-4,6-Dihydroxy-1-(hydroxymethyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride, Mikromol™
Produktkod. 17973836
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17973836 25 mg
1 options
Produktkod. 17973836 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0081.280025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1R,4R)-4,6-Dihydroxy-1-(hydroxymethyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R,4R)-4,6-Dihydroxy-1-(hydroxymethyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride
CAS 2575516-68-4
Analyt- eller komponentnamn (1R,4R)-4,6-Dihydroxy-1-(hydroxymethyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11H15NO3.ClH
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (1R,4R)-4,6-Dihydroxy-1-(hydroxymethyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H15NO3.ClH/c1-12-5-11(15)9-4-7(14)2-3-8(9)10(12)6-13;/h2-4,10-11,13-15H,5-6H2,1H3;1H/t10-,11-;/m0./s1
LEDER Cl.CN1C[C@H](O)c2cc(O)ccc2[C@@H]1CO
IUPAC-namn (1R,4R)-1-(hydroxymethyl)-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-4,6-diol;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 245.7
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 245.0819 g/mol