Läs mer
(1R,4R)-N-desmetylsertralinhydroklorid, TRC
Produktkod. 30136203
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136203 10 mg
30009118 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136203 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29210610MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 675126-09-7
Molekylformel C16 H15 Cl2 N . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 328.66
Synonym 1-Naphthalenamine, 4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), (1R,4R)-, 1-Naphthalenamine, 4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride, (1R,4R)- (9CI), (1R,4R)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride, (1R,4R)-N-Desmethylsertraline hydrochloride, (1R,4R)-N-Desmethyl sertraline hydrochloride, (1R,4R)-Norsertraline hydrochloride
IUPAC-namn (1R,4R)-4-(3,4-diklorfenyl)-1,2,3,4-tetrahydronafthal-1-amin; hydroklorid
LEDER Cl.N[C@@H]1CC[C@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R,4R)-Norsertraline hydrochloride
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H15Cl2N.ClH/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13;/h1-5,7,9,11,16H,6,8,19H2;1H/t11-,16-;/m1./s1
Formel vikt 327.0348