Läs mer
(1R,4S)-1,3,3-Trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-2-one, TRC
Produktkod. 30456216
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30456216 50 g
1 options
Produktkod. 30456216 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79805050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Fenchone
CAS 7787-20-4
Molekylformel C10 H16 O
Kvantitet 50 g
Synonym (-)-Fenchone, (1R,4S)-1,3,3-Trimethylnorbornan-2-one, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one','1,3,3-trimethyl-','(1R,4S)-, 2-Norbornanone','1,3,3-trimethyl-','(1R,4S)-(-)- (8CI), Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one','1,3,3-trimethyl-','(1R)-, (1R)-(-)-Fenchone, (1R)-Fenchone, (1R,4S)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (R)-(-)-Fenchone, (R)-Fenchone, L-(-)-Fenchone, L-Fenchone, l-Fenchone
InChI formel InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
LEDER C[C@@]12CC[C@@H](C1)C(C)(C)C2=O
IUPAC-namn (1S,4R)-2,2,4-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-3-one
Molekylvikt (g/mol) 152.23
Formel vikt 152.1201