Läs mer
(1R,4S)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-ol, TRC
Produktkod. 30474517
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30474517 5 g
30479660 1 g
30467395 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30474517 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3383405G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82769-01-5
Molekylformel C10H16O
Molekylvikt (g/mol) 152.23
Synonym (1R,4S)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-ol, (-)-(1R,4S)-p-Mentha-2,8-dien-1-ol, (-)-p-Mentha-2,8-dien-1-ol
IUPAC-namn (1R,4S)-1-methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-ol
LEDER O[C@@]1(C)C=C[C@@H](C(C)=C)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R,4S)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-ol
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H16O/c1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,6,9,11H,1,5,7H2,2-3H3/t9-,10+/m1/s1
Formel vikt 152.1201