Läs mer
(1R,4S)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-ol, TRC
Produktkod. 30479660
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30479660 1 g
30474517 5 g
30467395 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30479660 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCM3383401G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82769-01-5
Molekylformel C10H16O
Molekylvikt (g/mol) 152.23
Synonym (1R,4S)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-ol, (-)-(1R,4S)-p-Mentha-2,8-dien-1-ol, (-)-p-Mentha-2,8-dien-1-ol
IUPAC-namn (1R,4S)-1-methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-ol
LEDER O[C@@]1(C)C=C[C@@H](C(C)=C)CC1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material (1R,4S)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-ol
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H16O/c1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,6,9,11H,1,5,7H2,2-3H3/t9-,10+/m1/s1
Formel vikt 152.1201
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.