Läs mer
(1R-4S)-N-[4-Chloro-5-(formylamino)-6-[[4-(hydroxymethyl)-2-cyclopenten-1-yl]amino]-2-pyrimidinyl]acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R-4S)-N-(4-Chloro-5-(formylamino)-6-((4-(hydroxymethyl)-2-cyclopenten-1-yl)amino)-2-pyrimidinyl)acetamide |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16ClN5O3/c1-7(22)16-13-18-11(14)10(15-6-21)12(19-13)17-9-3-2-8(4-9)5-20/h2-3,6,8-9,20H,4-5H2,1H3,(H,15,21)(H2,16,17,18,19,22)/t8-,9+/m1/s1 |
| Formel vikt | 325.0942 |