Läs mer
(1R,4S)-rel-4-(Acetylamino)-2-cyclopentene-1-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R,4S)-rel-4-(Acetylamino)-2-cyclopentene-1-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 61865-49-4 |
| Molekylformel | C9H13NO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | cis-(+/-)-4-(Acetylamino)-2-Cyclopentene-1-carboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO3/c1-6(11)10-8-4-3-7(5-8)9(12)13-2/h3-4,7-8H,5H2,1-2H3,(H,10,11)/t7-,8+/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H]1C[C@@H](NC(=O)C)C=C1 |
| IUPAC-namn | methyl (1S,4R)-4-acetamidocyclopent-2-ene-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.2 |
| Formel vikt | 183.0895 |