missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1R,4S)-rel-N-[4-[(Acetyloxy)methyl]-2-cyclopenten-1-yl]acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R,4S)-rel-N-[4-[(Acetyloxy)methyl]-2-cyclopenten-1-yl]acetamide |
| CAS | 61865-50-7 |
| Molekylformel | C10H15NO3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | cis-(+/-)-N-[4-[(Acetyloxy)methyl]-2-cyclopenten-1-yl]-acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO3/c1-7(12)11-10-4-3-9(5-10)6-14-8(2)13/h3-4,9-10H,5-6H2,1-2H3,(H,11,12)/t9-,10+/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@H]1C[C@@H](COC(=O)C)C=C1 |
| IUPAC-namn | [(1R,4S)-4-acetamidocyclopent-2-en-1-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.11 |
| Formel vikt | 197.1052 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?