Läs mer
(1R,5R,6R)-rel-5-(1-Ethylpropoxy)-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R,5R,6R)-rel-5-(1-Ethylpropoxy)-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22O4/c1-4-10(5-2)17-11-7-9(14(15)16-6-3)8-12-13(11)18-12/h7,10-13H,4-6,8H2,1-3H3/t11-,12+,13-/m0/s1 |
| Formel vikt | 254.1518 |
| Procent renhet | >95% |