missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1R,6R)-Benzyl 2-(1,2-Dihydroxypropan-2-yl)-9-azabicyclo[4.2.1]non-2-ene-9-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R,6R)-Benzyl 2-(1,2-Dihydroxypropan-2-yl)-9-azabicyclo[4.2.1]non-2-ene-9-carboxylate |
| CAS | 690211-40-6 |
| Molekylformel | C19H25NO4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25NO4/c1-19(23,13-21)16-9-5-8-15-10-11-17(16)20(15)18(22)24-12-14-6-3-2-4-7-14/h2-4,6-7,9,15,17,21,23H,5,8,10-13H2,1H3 |
| LEDER | CC(O)(CO)C1=CCCC2CCC1N2C(=O)OCc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | benzyl 5-(1,2-dihydroxypropan-2-yl)-9-azabicyclo[4.2.1]non-4-ene-9-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 331.41 |
| Formel vikt | 331.1784 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?