Läs mer
(1R)-(+)-a-Pinene (~80% ee), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R)-(+)-alpha-Pinene |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1 |
| Formel vikt | 136.1252 |