missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(1R)-(+)-a-Pinene (~80% ee), TRC

Produktkod. 30135813
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135813 10 g
30133280 50 g
30004280 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135813 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP46661510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7785-70-8
Molekylformel C10 H16
Molekylvikt (g/mol) 136.23
Synonym Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, (1R,5R)-, 2-Pinene, (1R,5R)-(+)- (8CI), Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, (1R)-, (+)-(1R)-α-Pinene, (+)-(1R,5R)-α-Pinene, (+)-2-Pinene, (+)-α-Pinene, (1R)-(+)-α-Pinene, (1R)-α-Pinene, (1R,5R)-(+)-α-Pinene, (1R,5R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (R)-(+)-α-Pinene, d-α-Pinene
IUPAC-namn (1R,5R)-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-ene
LEDER C1=C(C)C2CC(C1)C2(C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (1R)-(+)-alpha-Pinene
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
Formel vikt 136.1252
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.