Läs mer
(1R)-(+)-a-Pinene (97% ee), TRC
Produktkod. 30408955
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30408955 500 mg
1 options
Produktkod. 30408955
Brand: Toronto Research Chemicals TRCP466613500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R)-(+)-alpha-Pinene
CAS 7785-70-8
Molekylformel C10 H16
Kvantitet 500 mg
Synonym Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene','2,6,6-trimethyl-','(1R,5R)-, 2-Pinene','(1R,5R)-(+)- (8CI), Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene','2,6,6-trimethyl-','(1R)-, (+)-(1R)-α-Pinene, (+)-(1R,5R)-α-Pinene, (+)-2-Pinene, (+)-α-Pinene, (1R)-(+)-α-Pinene, (1R)-α-Pinene, (1R,5R)-(+)-α-Pinene, (1R,5R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (R)-(+)-α-Pinene, d-α-Pinene
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
LEDER C1=C(C)C2CC(C1)C2(C)C
IUPAC-namn (1R,5R)-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-ene
Molekylvikt (g/mol) 136.23
Formel vikt 136.1252