Läs mer
(1R)-(+)-alfa-pinen, 98 %, 80 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10133140 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10133140 100 g Glasflaska 100g
10496760 250 g Glasflaska 250g
10406770 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10133140 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 131261000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7785-70-8 | C10H16 | 136.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7785-70-8
Molekylformel C10H16
Molekylvikt (g/mol) 136.24
MDL-nummer MFCD00001346
InChI-nyckel GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Synonym +-alpha-pinene, 1r,5r-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 1r-+-alpha-pinene, 1r,5r-alpha-pinene, unii-h6cm4twh1w, +-pinene, h6cm4twh1w, 1r,5r-2-pinene, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, 1r,5r, +-pin-2 3-ene
PubChem CID 82227
ChEBI CHEBI:28261
LEDER CC1=CC[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R)-(+)-α-Pinene
Namnnotering 98% (80+% e.e.)
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -62.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.8600g/mL, 0.86
Kokpunkt 155.0°C
Flampunkt 33°C
Enantiomert överskott 75% min.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4650 to 1.4670
Kvantitet 100 g
Beilstein 05, 146
Fieser 15,201
Merck Index 14, 7445
Specifikt rotationsförhållande +43.50° (20°C neat)
Specifik rotation + 43.50
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,diethyl ether
IUPAC-namn (1R,5R)-4,6,6-trimetylbicyklo[3.1.1]hept-3-en
Formel vikt 136.24
Procent renhet 98%,80% ee
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (1R)-(+)-alpha-Pinene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.