Läs mer
(1R)-(-)-kamfer-10-sulfonsyra, 98 %
Produktkod. 11487134
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487134 500 g 500g
11467134 25 g 25g
11477134 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487134 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21553.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 35963-20-3 | C10H16O4S | 232,29 g/mol
(1R)-(-)-kamfor-10-sulfonsyra, används som en farmaceutisk mellanprodukt och används även som ett kiralt derivat av Camp. Det kan också användas som upplösningsmedel för kirala aminer och andra katjoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(1R)-(-)-kamfor-10-sulfonsyra, används som en farmaceutisk mellanprodukt och används även som ett kiralt derivat av Camp. Det kan också användas som upplösningsmedel för kirala aminer och andra katjoner.
Löslighet Löslig i
vatten och en mängd olika organiska ämnen.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Håll borta starka oxidationsmedel, starka syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35963-20-3
Molekylformel C10H16O4S
Molekylvikt (g/mol) 232.29
MDL-nummer MFCD00150753,MFCD00064158
InChI-nyckel MIOPJNTWMNEORI-MHPPCMCBSA-N
Synonym l--camphorsulfonic acid, 1r,4s-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, 1r---camphor-10-sulfonic acid, unii-y6075i4fxe, camphorsulfonic acid,-, l---camphor-10-sulfonic acid, s-camphorsulfonic acid, 1r,4s-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 hept-1-yl methanesulfonic acid, --camphor-10-sulfonic acid
PubChem CID 5771688
ChEBI CHEBI:55401
LEDER CC1(C)C2CC[C@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid
Smältpunkt ∼200 °C
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2809676
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten och en mängd olika organiska ämnen.
Optisk rotation −21° (c=10 i vatten)
IUPAC-namn [(lS,4R)-7,7-dimetyl-3-oxo-4-bicyklo[2.2.1]heptanyl]metansulfonsyra
Formel vikt 232.3
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.