Läs mer
(1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 35963-20-3 |
| Smältpunkt | 193°C to 196°C (Decomposes) |
| MDL-nummer | MFCD00064158 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | (1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid, (1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.3 |
| Kvalitet | Research |