Läs mer
(1R)-(+)-Kamfer, 98 %
Produktkod. 11414290
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414290 25 g 25g
11424290 100 g 100g
11434290 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11414290 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10708.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 464-49-3 | C10H16O | 152,24 g/mol
(1R)-(+)-Camphor används som en kiral intermediär och hjälpmedel. Det används också som ett antipruritikum och som ett anti-infektionsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(1R)-(+)-Camphor används som en kiral intermediär och hjälpmedel. Det används också som ett antipruritikum och som ett anti-infektionsmedel.
Löslighet Lösligt i vatten (0,1 g
/L vid 20 C).°
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 464-49-3
Molekylformel C10H16O
Molekylvikt (g/mol) 152.24
MDL-nummer MFCD00064149,MFCD00074738,MFCD00064149,MFCD00064149
InChI-nyckel DSSYKIVIOFKYAU-XVKPBYJWSA-N
Synonym +-camphor, d-camphor, 1r-+-camphor, r-camphor, +-bornan-2-one, r-+-camphor, 1r,4r-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, 1r,4r-camphor, camphor d, +-2-bornanone
PubChem CID 159055
ChEBI CHEBI:15396
IUPAC-namn (lR,4R)-4,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-3-on
LEDER CC1(C)[C@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R)- (+)-Camphor
Smältpunkt 175 °C till 180 °C
Densitet 0.99
Kokpunkt 204 °C
Flampunkt 65 °C (149 °F)
Odör Kamferliknande
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2717
Beilstein 2042745
Merck Index 14,1732
Löslighetsinformation Löslig i vatten (0,1 g/L vid 20 °C).
Optisk rotation +43° (c=10 i etanol)
Formel vikt 152.24
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (1R)-(+)-Camphor
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (+)-Camphor
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.