Läs mer
Alfa Aesar™ (1R)-(-)-Camphorquinone, 98%
Produktkod. 11461097
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11461097 5 g 5g
11451097 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11461097 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer B24092.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 10334-26-6
Molekylformel C10H14O2
Molekylvikt (g/mol) 166.22
MDL-nummer MFCD00064160,MFCD00082863,MFCD00064160,MFCD00082863
InChI-nyckel VNQXSTWCDUXYEZ-LDWIPMOCSA-N
Synonym 1r,4s-1,7,7-trimethylnorbornane-2,3-dione, 1r,4r-4,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane-2,3-dione, 1s,4r-4,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane-2,3-dione
PubChem CID 16211789
IUPAC-namn (4R)-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione
LEDER CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R)-(-)-Camphorquinone
Smältpunkt 197°C to 202°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2327696
Optisk rotation −102° (c=2 in Ethanol)
Formel vikt 166.22
Procent renhet 98%