Läs mer
(1R-cis)-Cyhalothric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bifenthrin free acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClF3O2/c1-8(2)4(6(8)7(14)15)3-5(10)9(11,12)13/h3-4,6H,1-2H3,(H,14,15)/b5-3-/t4-,6-/m0/s1 |
| Formel vikt | 242.0321 |