Läs mer
1R-Dapagliflozin, TRC
Produktkod. 30138006
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138006 10 mg
30132693 5 mg
30006048 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138006 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD18537510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1373321-04-0
Molekylformel C21H25ClO6
Molekylvikt (g/mol) 408.88
Synonym (2R,3R,4R,5S,6R)-2-(4-Chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5S,6R)-2-[4-klor-3-[(4-etoxifyfenyl)metyl]fenyl]-6-(hydroxymetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER CCOc1ccc(Cc2cc(ccc2Cl)[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1R-Dapagliflozin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H25ClO6/c1-2-27-15-6-3-12(4-7-15)9-14-10-13(5-8-16(14)22)21-20(26)19(25)18(24)17(11-23)28-21/h3-8,10,17-21,23-26H,2,9,11H2,1H3/t17-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Formel vikt 408.134
Procent renhet >95%