Läs mer
(1R,E)-(+)-Camphorquinone 3-oxime, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15497917
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15497917 5 g 5g
15487917 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15497917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51034.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31571-14-9
Molekylformel C10H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 181.235
MDL-nummer MFCD00074848
InChI-nyckel YRNPDSREMSMKIY-WKEGUHRASA-N
Synonym anti-1r-+-camphorquinone3-oxime, 1s,4r-2-hydroxyimino-4,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-3-one
PubChem CID 23308125
IUPAC-namn (lR,4R)-2-hydroxiimino-4,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-3-on
LEDER CC1(C2CCC1(C(=O)C2=NO)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R,E)-(+)-Camphorquinone 3-oxime
Kvantitet 5 g
Beilstein 3200377
Formel vikt 181.23
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.