Läs mer
(1R)-endo-(+)-fenylalkohol, 96 %
Produktkod. 11392056
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392056 100 g 100g
11302066 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392056 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03211.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2217-02-9 | C4H4N2O5 | 160,085 g/mol
(1R)-endo-(+)-fenylalkohol kan användas i stor utsträckning i dagliga kemikalier såsom antiperspirant, textilmjukgörare och flytande tvättmedel. Det kan också esterifieras med olika typer av organiska syror för att öka dess användning i smaker och parfymer.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
(1R)-endo-(+)-fenylalkohol kan användas i stor utsträckning i dagliga kemikalier såsom antiperspirant, textilmjukgörare och flytande tvättmedel. Det kan också esterifieras med olika typer av organiska syror för att öka dess användning i smaker och parfymer.
Löslighet
Olöslig i vatten.
Anteckningar
Förvara på en sval och torr plats. Inkompatibel med oxidationsmedel. Säkerställ god ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2217-02-9
MDL-nummer MFCD00003760
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R)-endo-(+)-Fenchyl alcohol
Smältpunkt 37 °C till 44 °C
Kvantitet 100 g
Molekylformel C4H4N2O5
Beilstein 1850917
Synonym barbituric acid, 5,5-dihydroxy, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5,5-dihydroxy, unii-o2aap9f8b6, 5,5-dihydroxybarbituric acid, ccris 5957, mesoxalylurea monohydrate, 2,4,5,6 1h,3h-pyrimidinetetrone hydrate, 5,5-dihydroxyperhydropyrimidinetrione, 5,5-dihydroxy-2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, o2aap9f8b6
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
InChI-nyckel ZIIHZVKHFWOENY-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1(=O)C(C(=O)NC(=O)N1)(O)O
IUPAC-namn 5,5-dihydroxi-1,3-diazinan-2,4,6-trion
Molekylvikt (g/mol) 160.085
PubChem CID 312231
Formel vikt 154.25
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.