Läs mer
(1R)-(-)-Mentylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11348965
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348965 250 mg 250mg
11338965 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348965 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14095.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2623-23-6 | C12H22O2 | 198.306 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2623-23-6
Molekylformel C12H22O2
Molekylvikt (g/mol) 198.306
MDL-nummer MFCD00001482
InChI-nyckel XHXUANMFYXWVNG-OIKLOGQESA-N
Synonym 1r---menthyl acetate, 5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl acetate, --menthylacetate, --1r-menthyl acetate
PubChem CID 12732529
IUPAC-namn [(5R)-5-metyl-2-propan-2-ylcyklohexyl]acetat
LEDER CC1CCC(C(C1)OC(=O)C)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R)-(-)-Menthyl acetate
Densitet 0.925
Kokpunkt 229°C to 231°C
Flampunkt 77°C (170°F)
Brytningsindex 1.447
Kvantitet 250 mg
Beilstein 2208505
Merck Index 14,5839
Optisk rotation −80.5° (c=8 in Benzene)
Formel vikt 198.31
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.