Läs mer
(1R)-(-)-Mentylglyoxylatmonohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11374076
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374076 25 g 25g
11364076 5 g 5g
11384076 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11374076 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19208.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111969-64-3 | C12H22O4 | 230.304 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111969-64-3
Molekylformel C12H22O4
Molekylvikt (g/mol) 230.304
MDL-nummer MFCD00792503
InChI-nyckel BWZMJRSMHQDFIT-KXUCPTDWSA-N
Synonym 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl 2,2-dihydroxyacetate, l-menthyl glyoxylate hydrate, 1r,2s,5r-5-methyl-2-1-methylethyl cyclohexyl dihydroxy-acetate, l-menthyl glyoxylate, l-menthylglyoxylate hydrate, --menthyl 2,2-dihydroxyacetate, 1r,2s,5r-5-methyl-2-1-methylethyl cyclohexyl di, 2,2-dihydroxyacetic acid 1r,3r,4s-p-menth-3-yl ester, 1r,2s,5r-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl 2,2-dihydroxyacetate, 2,2-dihydroxyacetic acid 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl ester
PubChem CID 7373179
IUPAC-namn [(lR,2S,5R)-5-metyl-2-propan-2-ylcyklohexyl] 2,2-dihydroxiacetat
LEDER CC1CCC(C(C1)OC(=O)C(O)O)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R)-(-)-Menthyl glyoxylate monohydrate
Smältpunkt 76°C to 80°C
Densitet 1.182
Kokpunkt 95°C to 96°C (0.3 mmHg)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 5637371
Känslighet Air Sensitive
Optisk rotation −75° (c=1 in Methanol)
Formel vikt 230.31 (212.29 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.