Läs mer
(1R)-(-)-Mentylglyoxylatmonohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7047428
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11364076
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19208.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 111969-64-3 | C12H22O4 | 230.304 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111969-64-3
Molekylformel C12H22O4
Molekylvikt (g/mol) 230.304
MDL-nummer MFCD00792503
InChI-nyckel BWZMJRSMHQDFIT-KXUCPTDWSA-N
Synonym 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl 2,2-dihydroxyacetate, l-menthyl glyoxylate hydrate, 1r,2s,5r-5-methyl-2-1-methylethyl cyclohexyl dihydroxy-acetate, l-menthyl glyoxylate, l-menthylglyoxylate hydrate, --menthyl 2,2-dihydroxyacetate, 1r,2s,5r-5-methyl-2-1-methylethyl cyclohexyl di, 2,2-dihydroxyacetic acid 1r,3r,4s-p-menth-3-yl ester, 1r,2s,5r-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl 2,2-dihydroxyacetate, 2,2-dihydroxyacetic acid 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl ester
PubChem CID 7373179
IUPAC-namn [(1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl] 2,2-dihydroxyacetate
LEDER CC1CCC(C(C1)OC(=O)C(O)O)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R)-(-)-Menthyl glyoxylate monohydrate
Smältpunkt 76°C to 80°C
Densitet 1.182
Kokpunkt 95°C to 96°C (0.3 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 5637371
Känslighet Air Sensitive
Optisk rotation −75° (c=1 in Methanol)
Formel vikt 230.31 (212.29 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.