Läs mer
(1R)-trans-4-[N-Boc-1-aminoetyl]-N-4-pyridinyl-cyklohexankarboxamid (~90 % R), TRC
Produktkod. 17913715
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
17913715 5 mg
1 options
Produktkod. 17913715 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6188005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 671816-04-9
Molekylformel C19H29N3O3
Molekylvikt (g/mol) 347.45
Synonym [(1R)-1-[trans-4-[(4-Pyridinylamino)carbonyl]cyclohexyl]ethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, N-Boc-Y-27632
IUPAC-namn tert-butyl N-[(1R)-1-[4-(pyridin-4-ylkarbayl)cyklohexyl]etyl]karbamat
LEDER C[C@H](C1CCC(CC1)C(=O)NC2=CC=NC=C2)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1R)-trans-4-[N-Boc-1-aminoethyl]-N-4-pyridinyl-cyclohexanecarboxamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H29N3O3/c1-13(21-18(24)25-19(2,3)4)14-5-7-15(8-6-14)17(23)22-16-9-11-20-12-10-16/h9-15H,5-8H2,1-4H3,(H,21,24)(H,20,22,23)/t13-,14?,15?/m1/s1
Procent renhet >95%