missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1R)-trans-Bifenthrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R)-trans-Bifenthrin |
| CAS | 552880-52-1 |
| Molekylformel | C23H22ClF3O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (-)-(1R)-trans-Bifenthrin, (1S,3R)-(2-Methyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)methyl 3-((Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H22ClF3O2/c1-14-16(10-7-11-17(14)15-8-5-4-6-9-15)13-29-21(28)20-18(22(20,2)3)12-19(24)23(25,26)27/h4-12,18,20H,13H2,1-3H3/b19-12-/t18-,20+/m1/s1 |
| LEDER | Cc1c(COC(=O)[C@@H]2[C@@H](\C=C(/Cl)\C(F)(F)F)C2(C)C)cccc1c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | (2-methyl-3-phenylphenyl)methyl (1R,3S)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 422.87 |
| Formel vikt | 422.126 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?