missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(1R)-trans-Gamma-Cyhalothrin, TRC

Produktkod. 30367339
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30367339 5 mg -
30349077 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30367339 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9898505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 76703-66-7
Molekylformel C23H19ClF3NO3
Molekylvikt (g/mol) 449.85
Synonym (1R,3S)-3-[(1Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl]-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid (S)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl Ester, [1R-[1α(S*),3β(Z)]]-3-[(1Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl]-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid (S)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl Ester, (-)-(1R)-trans-γ-Cyhalothrin
IUPAC-namn (S)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl (1R,3S)-3-((Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
LEDER FC(F)(F)/C(Cl)=C/[C@@H]1[C@H](C1(C)C)C(O[C@@H](C2=CC(OC3=CC=CC=C3)=CC=C2)C#N)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (1R)-trans-gamma-Cyhalothrin
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C23H19ClF3NO3/c1-22(2)17(12-19(24)23(25,26)27)20(22)21(29)31-18(13-28)14-7-6-10-16(11-14)30-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/b19-12-/t17-,18-,20+/m1/s1
Formel vikt 449.1
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.