Läs mer
(1RS)-1-[1-(2-Chlorophenyl)cyclobutyl]-N,N,3-trimethylbutan-1-amine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
(1RS)-1-[1-(2-Chlorophenyl)cyclobutyl]-N,N,3-trimethylbutan-1-amine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1RS)-1-(1-(2-Chlorophenyl)cyclobutyl)-N,N,3-trimethylbutan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 2724727-26-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | (1RS)-1-(1-(2-Chlorophenyl)cyclobutyl)-N,N,3-trimethylbutan-1-amine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H26 Cl N . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (1RS)-1-[1-(2-Chlorophenyl)cyclobutyl]-N,N,3-trimethylbutan-1-amine Hydrochloride, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Imp. A (Pharmeuropa) as Hydrochloride, Sibutramine Related Compound A as Hydrochloride, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Impurity A, Sibutramine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26ClN.ClH/c1-13(2)12-16(19(3)4)17(10-7-11-17)14-8-5-6-9-15(14)18;/h5-6,8-9,13,16H,7,10-12H2,1-4H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(C)CC(N(C)C)C1(CCC1)c2ccccc2Cl |
| IUPAC-namn | 1-[1-(2-chlorophenyl)cyclobutyl]-N,N,3-trimethylbutan-1-amine;hydrochloride |
| Visa mer |