Läs mer
(1RS)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carbonitrile (alpha-Cyanotetraline), Mikromol™
Beskrivning
(1RS)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carbonitrile (alpha-Cyanotetraline)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1RS)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carbonitrile (alpha-Cyanotetraline) |
| CAS | 56536-96-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | (1RS)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carbonitrile (alpha-Cyanotetraline) |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C11H11N |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Tetryzoline Hydrochloride Imp. A (EP), Tetryzoline Imp. A (EP), (1RS)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carbonitrile, alpha-Cyanotetraline, Tetryzoline Hydrochloride Impurity A, Tetryzoline Impurity A |
| LEDER | N#CC1CCCc2ccccc12 |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.21 |
| Kvantitet | 100 mg |