Läs mer
(1RS)-1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethanol, Mikromol™
Beskrivning
(1RS)-1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-imidazol-1-yl ethanol |
| CAS | 24155-42-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-imidazol-1-yl ethanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H10 Cl2 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Econazole Nitrate Imp. A (EP), Enilconazole Imp. E (EP), Isoconazole Nitrate Imp. A (EP), Miconazole Nitrate Imp. A (EP), Tioconazole Imp. D (EP), Econazole USP Related Compound A, Econazole USP RC A, (1RS)-1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethanol, Econazole Related Compound A, Econazole Nitrate Impurity A, Enilconazole Impurity E, Isoconazole Impurity B, Isoconazole Nitrate Impurity A, Miconazole Impurity A, Miconazole Nitrate Impurity A, Sertaconazole Nitrate Impurity A, Tioconazole Impurity D, Econazole Impurity A, Isoconazole Impurity A, Miconazole Impurity A, Sertaconazole Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10Cl2N2O/c12-8-1-2-9(10(13)5-8)11(16)6-15-4-3-14-7-15/h1-5,7,11,16H,6H2 |
| LEDER | OC(Cn1ccnc1)c2ccc(Cl)cc2Cl |
| IUPAC-namn | 1-(2,4-dichlorophenyl)-2-imidazol-1-ylethanol |
| Visa mer |