missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(1RS)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxamide (Citalopram-Amide), Mikromol™

Produktkod. 17923006
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17923006 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17923006 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0242.140025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(1RS)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxamide (Citalopram-Amide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Citalopram-Amide
CAS 64372-56-1
Analyt- eller komponentnamn Citalopram-Amide
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C20 H23 F N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Citalopram Hydrobromide Imp. A (EP), Citalopram Imp. A (EP), Citalopram USP Related Compound A, Citalopram USP RC A, (1RS)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxamide, 5-Isobenzofurancarboxamide, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarboxamide, Citalopram-Amide, Citalopram Related Compound A, Citalopram Hydrobromide Impurity A, Escitalopram Oxalate Impurity A, Citalopram Impurity A, Escitalopram Impurity A
InChI formel InChI=1S/C20H23FN2O2/c1-23(2)11-3-10-20(16-5-7-17(21)8-6-16)18-9-4-14(19(22)24)12-15(18)13-25-20/h4-9,12H,3,10-11,13H2,1-2H3,(H2,22,24)
LEDER CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C(=O)N)c3ccc(F)cc3
IUPAC-namn 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-5-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 342.41
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 342.1744 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.