Läs mer
(1RS)-1-(4-Fluorofenyl)-1-[3-(metylamino)propyl]-1,3-dihydroisobensofuran-5-karbonitril Hydroklorid (Desmetylcitalopram Hydroklorid), Mikromol™
Produktkod. 17911306
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17911306 25 mg
1 options
Produktkod. 17911306 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0242.090025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(1RS)-1-(4-Fluorofenyl)-1-[3-(metylamino)propyl]-1,3-dihydroisobensofuran-5-karbonitril Hydroklorid (Desmetylcitalopram Hydroklorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desmethylcitalopram Hydrochloride
CAS 97743-99-2
Analyt- eller komponentnamn Desmethylcitalopram Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H19 F N2 O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Citalopram Hydrobromide Imp. D (EP), Citalopram Imp. D (EP), Citalopram USP Related Compound D, Citalopram USP RC D, (1RS)-1-(4-Fluorophenyl)-1-[3-(methylamino)propyl]-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Hydrochloride, Citalopram Hydrobromide Imp. D (EP) as Hydrochloride, Desmethylcitalopram Hydrochloride, 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-[3-(methylamino)propyl]-5-isobenzofurancarbonitrile monohydrochloride, Lu 11-109C, Citalopram Related Compound D as Hydrochloride, Citalopram Hydrobromide Impurity D as Hydrochloride, Escitalopram Oxalate Impurity D as Hydrochloride, Citalopram Impurity D as Hydrochloride, Escitalopram Impurity D as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H19FN2O.ClH/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19;/h3-8,11,22H,2,9-10,13H2,1H3;1H
LEDER Cl.CNCCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
IUPAC-namn 1-(4-fluorofenyl)-1-[3-(metylamino)propyl]-3H-2-benzofuran-5-karbonitril; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 346.83
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 346,1248 g/mol