Läs mer
(1RS)-1-[4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]-2-[[6-(2-phenylethoxy)hexyl]amino]ethanol, Mikromol™
Beskrivning
(1RS)-1-[4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]-2-[[6-(2-phenylethoxy)hexyl]amino]ethanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1RS)-1-(4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl)-2-((6-(2-phenylethoxy)hexyl)amino)ethanol |
| CAS | 94749-02-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | (1RS)-1-(4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl)-2-((6-(2-phenylethoxy)hexyl)amino)ethanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H33 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Salmeterol Xinafoate Imp. B (EP), (1RS)-1-[4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]-2-[[6-(2-phenylethoxy)hexyl]amino]ethanol, GR 31354X, Salmeterol Xinafoate Impurity B, Salmeterol Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C23H33NO4/c25-18-21-16-20(10-11-22(21)26)23(27)17-24-13-6-1-2-7-14-28-15-12-19-8-4-3-5-9-19/h3-5,8-11,16,23-27H,1-2,6-7,12-15,17-18H2 |
| LEDER | OCc1cc(ccc1O)C(O)CNCCCCCCOCCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-(hydroxymethyl)-4-[1-hydroxy-2-[6-(2-phenylethoxy)hexylamino]ethyl]phenol |
| Visa mer |