missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(1RS)-1-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)-2-[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]ethanol, Mikromol™

Produktkod. 17910606
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17910606 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17910606 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0536.07

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(1RS)-1-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)-2-[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (1RS)-1-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)-2-((6-(4-phenylbutoxy)hexyl)amino)ethanol
CAS 1391054-40-2
Analyt- eller komponentnamn (1RS)-1-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)-2-((6-(4-phenylbutoxy)hexyl)amino)ethanol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C25 H37 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Salmeterol Xinafoate Imp. F (EP), (1RS)-1-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)-2-[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]ethanol, 4-hydroxy-3-methyl-alpha-[[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]methyl]benzenemethanol, GR 53555X, Ph Eur Salmeterol Impurity F, GR 53555X, Salmeterol Xinafoate Impurity F, Salmeterol Impurity F
InChI formel InChI=1S/C25H30INO3.ClH/c1-4-7-11-23-24(19-10-8-9-12-21(19)30-23)25(28)18-13-14-22(20(26)17-18)29-16-15-27(5-2)6-3;/h8-10,12-14,17H,4-7,11,15-16H2,1-3H3;1H
LEDER Cc1cc(ccc1O)C(O)CNCCCCCCOCCCCc2ccccc2
IUPAC-namn 4-[1-hydroxy-2-[6-(4-phenylbutoxy)hexylamino]ethyl]-2-methylphenol
Molekylvikt (g/mol) 399.57
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 399.2773 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.