Läs mer
(1RS)-1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol (Naproxen Impurity K), TRC
Produktkod. 17993995
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17993995 50 mg
17985005 25 mg
17974935 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17993995 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26474050MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77301-42-9
Molekylformel C13H14O2
Molekylvikt (g/mol) 202.25
Synonym (1RS)-1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol, Naproxen Imp. K (EP)
IUPAC-namn 1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethanol
LEDER COc1ccc2cc(ccc2c1)C(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1RS)-1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol (Naproxen Impurity K)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H14O2/c1-9(14)10-3-4-12-8-13(15-2)6-5-11(12)7-10/h3-9,14H,1-2H3
Formel vikt 202.0994
Procent renhet >95%